Tisk…
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromopyridin-2-yl)methylamine, (5-Bromopyridin-2-yl)methanamine
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 4240 CZK
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213858
CAS číslo: 173999-23-0