Tisk…
1,3-Diphenylacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 1870 CZK
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Diphenylacetone
1,3-Diphenylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210,28 g/mol
Bod varu: 330 °C
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004795
CAS číslo: 102-04-5
EINECS: 203-000-0