Tisk…
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 1490 CZK
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₅H₄N₅I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787931
CAS číslo: 151266-23-8