Tisk…
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 1780 CZK
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.0200 g/mol
Bod tání: 174…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783047
CAS číslo: 40787-96-0