Tisk…
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
OR52318-1G
APOSOR52318-1GEA 4100 CZK
APOSOR52318-1G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093454
CAS číslo: 87227-41-6