2-Methoxyphenothiazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52313-25G
OR52313-100G
APOSOR52313-25GEA
827
CZK
APOSOR52313-25G
APOSOR52313-100G
2-Methoxyphenothiazine 98%
2-Methoxyphenothiazine
Vzorec:
C₁₃H₁₁NOS MW: 229,30 g/mol Bod tání: 188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037838 CAS číslo: 1771-18-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...