Tisk…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 1990 CZK
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2
Bod varu: 171…178 °C/10mmHg
Bod tání: 62…65 °C
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001911
CAS číslo: 93-17-4
EINECS: 202-225-1