4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52309-1G
OR52309-500MG
OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA
4470
CZK
APOSOR52309-1G
APOSOR52309-500MG
APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec:
C₄H₂BrClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08272196 CAS číslo: 885702-34-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)