Tisk…
2-Chlorocyclopentanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 1910 CZK
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Chlorocyclopentanone 98%
2-Chlorocyclopentanone
Vzorec: C₅H₇ClO
Bod varu: 72…74 °C/12mmHg
Hustota: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001410
CAS číslo: 694-28-0