Tisk…
6-Chloro-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 622 CZK
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Bod varu: 150 °C/0,75mmHg
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114377
CAS číslo: 26673-31-4