Tisk…
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52284-1G OR52284-5G
APOSOR52284-1GEA 2440 CZK
APOSOR52284-1G APOSOR52284-5G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Vzorec: C₂₀H₁₆Br₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22581440
CAS číslo: 1005771-04-9