Tisk…
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate, Piperidine-2,4-dione, N-BOC protected
OR52261-1G
APOSOR52261-1GEA 417 CZK
APOSOR52261-1G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,2304 g/mol
Bod tání: 111…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10566071
CAS číslo: 845267-78-9