Tisk…
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 6780 CZK
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236060
CAS číslo: 5980-97-2