Triethyl borate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR52253-100ML
OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA
1870
CZK
APOSOR52253-100ML
APOSOR52253-250ML
Triethyl borate
Triethyl borate
Vzorec:
C₆H₁₅BO₃ MW: 145.99 Bod varu: 117…118 °C Bod tání: –85 °C Hustota: 0.858 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 11 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012846 CAS číslo: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...