Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 2690 CZK
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09891214
CAS číslo: 49660-93-7