Tisk…
4,8-Dichloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52250-10G OR52250-1G OR52250-5G
APOSOR52250-10GEA 12630 CZK
APOSOR52250-10G APOSOR52250-1G APOSOR52250-5G
4,8-Dichloroquinoline
4,8-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024008
CAS číslo: 21617-12-9