Tisk…
3-Nitro-4-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 2200 CZK
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277722
CAS číslo: 50332-66-6