Tisk…
1,5-Difenylkarbazon 95%, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
OR52237-5G
APOSOR52237-5GEA 1660 CZK
APOSOR52237-5G
1,5-Difenylkarbazon 95%, technická kvalita
1,5-Difenylkarbazon
Vzorec: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Bod tání: 154…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003024
CAS číslo: 538-62-5