Tisk…
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 705 CZK
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
2,4-Dihydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO₂
Bod tání: 179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261931
CAS číslo: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III