Tisk…
2-Phenyl-1,3-propanediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 1580 CZK
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Phenyl-1,3-propanediol 97%
2-Phenyl-1,3-propanediol
Vzorec: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236056
CAS číslo: 1570-95-2