Tisk…
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52221-5G
APOSOR52221-5GEA 4270 CZK
APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₄H₇N₃O
MW: 113,1200 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16710296
CAS číslo: 135242-93-2