Tisk…
6-Methoxyisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52220-10G OR52220-1G OR52220-5G
APOSOR52220-10GEA 5100 CZK
APOSOR52220-10G APOSOR52220-1G APOSOR52220-5G
6-Methoxyisatin
6-Methoxyisatin
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667731
CAS číslo: 52351-75-4