Tisk…
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 1040 CZK
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 326 °C
Hustota: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016583
CAS číslo: 5896-17-3