Tisk…
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR52201-100G
APOSOR52201-100GEA 4600 CZK
APOSOR52201-100G
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427661
CAS číslo: 66909-38-4