3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
OR52200-25G
APOSOR52200-25GEA
3060
CZK
APOSOR52200-25G
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095213 CAS číslo: 39745-40-9 |