Tisk…
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 13560 CZK
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₂BrClOS
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09064979
CAS číslo: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III