Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 622 CZK
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Bod tání: 220…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464253
CAS číslo: 16034-46-1