3-Methoxypyrocatechol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dihydroxyanisole, 3-Methoxycatechol, 3-Methoxybenzene-1,2-diol
OR52178-25G
OR52178-100G
APOSOR52178-25GEA
2780
CZK
APOSOR52178-25G
APOSOR52178-100G
3-Methoxypyrocatechol
3-Methoxypyrocatechol
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 146…147 °C Bod tání: 38…43 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002191 CAS číslo: 934-00-9 EINECS: 213-276-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...