Tisk…
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 10820 CZK
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃NO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02179513
CAS číslo: 118994-86-8