Tisk…
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: P-Dodecylbenzenesulphonic acid
OR52171-100G OR52171-5G OR52171-25G
APOSOR52171-100GEA 1990 CZK
APOSOR52171-100G APOSOR52171-5G APOSOR52171-25G
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Vzorec: C₁₈H₃₀O₃S
MW: 326.49 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066677
CAS číslo: 121-65-3
UN: 2586
ADR: 8 III