Tisk…
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 662 CZK
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00590092
CAS číslo: 162787-61-3