Tisk…

3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 3710 CZK
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100097
CAS číslo: 355134-13-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR