Tisk…
(-)-Corey lactone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52144-1G OR52144-5G
APOSOR52144-1GEA 695 CZK
APOSOR52144-1G APOSOR52144-5G
(-)-Corey lactone
(-)-Corey lactone
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075234
CAS číslo: 32233-40-2