Tisk…
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52140-100G OR52140-1KG OR52140-500G
APOSOR52140-100GEA 662 CZK
APOSOR52140-100G APOSOR52140-1KG APOSOR52140-500G
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Optical brightener for plastics (PP, ABS, EVA, PS and PC) and fibre (polyester fibres and PP fibres).
Vzorec: C₂₈H₁₈N₂O₂
MW: 414,46 g/mol
Bod tání: 353…359 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022846
CAS číslo: 1533-45-5