Tisk…
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 662 CZK
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Vzorec: C₂₈H₂₂O₆S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00318874
CAS číslo: 27344-41-8