Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 5590 CZK
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₈H₁₅BO₂
MW: 154,02 g/mol
Bod varu: 35…40 °C/20mmHg
Hustota: 0,908 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00192492
CAS číslo: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III