2,4-Dichloroquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52131-100G
OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA
7110
CZK
APOSOR52131-100G
APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Vzorec:
C₈H₄Cl₂N₂ MW: 199.04 g/mol Bod tání: 117…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00091950 CAS číslo: 607-68-1 |