Tisk…

(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-5GEA 705 CZK
APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Bod varu: 78…80 °C/18mmHg
Bod tání: 36…44 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671527
CAS číslo: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR