Tisk…
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 6390 CZK
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Bod varu: 92…95 °C/18mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012352
CAS číslo: 40365-61-5