Tisk…
Bromoacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52127-100G OR52127-25G OR52127-500G
APOSOR52127-100GEA 2070 CZK
APOSOR52127-100G APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Vzorec: BrCNCH₂
MW: 119.95
Bod varu: 148…150 °C
Bod tání: -36
Hustota: 1.722 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001884
CAS číslo: 590-17-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III