Tisk…
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Protocatechuic acid
OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 2740 CZK
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod tání: 197…200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002509
CAS číslo: 99-50-3
EINECS: 202-760-0