Tisk…

6-Bromobenzothiazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Bromobenzo[d]thiazole

OR52121-5G
APOSOR52121-5GEA 1990 CZK
APOSOR52121-5G
6-Bromobenzothiazole 97%
6-Bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115372
CAS číslo: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR