Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52111-1G OR52111-250MG OR52111-5G
APOSOR52111-1GEA 3060 CZK
APOSOR52111-1G APOSOR52111-250MG APOSOR52111-5G
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C3H3ClN2S
MW: 134,5873 g/mol
Bod varu: 94…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234803
CAS číslo: 21734-85-0