Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 3870 CZK
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602377
CAS číslo: 1315360-75-8