Tisk…
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52104-1G OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA 7050 CZK
APOSOR52104-1G APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₈N₄O
Bod tání: 258…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13183226
CAS číslo: 421595-78-0