Tisk…
4-Bromobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 1820 CZK
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Bod varu: 174 °C/102mmHg
Bod tání: 36…42 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000683
CAS číslo: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II