3-Amino-4-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-5G
OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA
2610
CZK
APOSOR52091-5G
APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₅IN₂ MW: 220,01 g/mol Bod tání: 58…70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04971334 CAS číslo: 105752-11-2 |