Tisk…
(R)-1,2-Butanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-Butane-1,2-diol, (R)-1,2-Butylene Glycol, (R)-1,2-Dihydroxybutane
OR52088-25G
APOSOR52088-25GEA 4700 CZK
APOSOR52088-25G
(R)-1,2-Butanediol 98%
(R)-1,2-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 190,3 °C
Bod vzplanutí: 93,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953765
CAS číslo: 40348-66-1