Tisk…
4-Bromo-2-iodophenol 98%
Varování
OR52087-1G OR52087-5G
APOSOR52087-1GEA 1170 CZK
APOSOR52087-1G APOSOR52087-5G
4-Bromo-2-iodophenol 98%
4-Bromo-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
MW: 298,91 g/mol
Bod tání: 71,8…72.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029644
CAS číslo: 207115-22-8