Tisk…
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 744 CZK
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750949
CAS číslo: 10315-06-7